Läs mer
Acecarbromal, Mikromol™
Beskrivning
Acecarbromal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acecarbromal |
| CAS | 77-66-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acecarbromal |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H15 Br N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Urea, 1-acetyl-3-(2-bromo-2-ethylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), Abasin, Absin, Acecarbromal, Acetcarbromal, Acetyl Adalin, Acetylcarbromal, Adityl, Carbased, Darolon, N-Acetyl-N'-diethylbromoacetylurea, Sedamyl, Butanamide, N-[(acetylamino)carbonyl]-2-bromo-2-ethyl-, 1-Acetyl-3-(alpha-bromo-alpha-ethylbutyryl)urea, 1-Acetyl-3-(alpha-ethyl-alpha-bromobutyryl)urea, N-Acetyl-N'-alpha-bromo-alpha-ethylbutyrylcarbamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15BrN2O3/c1-4-9(10,5-2)7(14)12-8(15)11-6(3)13/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15) |
| LEDER | CCC(Br)(CC)C(=O)NC(=O)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(acetylcarbamoyl)-2-bromo-2-ethylbutanamide |
| Visa mer |