Läs mer
Aceklofenak 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30462473
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462473 1 ml
1 options
Produktkod. 30462473 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0181.0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aceclofenac
CAS 89796-99-6
Analyt- eller komponentnamn Aceclofenac
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 Cl2 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetyl]oxieddiksyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 354.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 353,0222 g/mol