Läs mer
Aceclofenac, 99 %
Beskrivning
Ett icke-steroid, antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med stark hämmande aktivitet i flera inflammationsmodeller
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aceclofenac |
| Smältpunkt | 149 °C till 153 °C |
| Färg | Vitt |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,22 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMSO |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 354.18 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning