missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aceklofenak Acyl-beta-D-glukuronid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aceclofenac Acyl-beta-D-glucuronide |
| Analyt- eller komponentnamn | Aceclofenac Acyl-beta-D-glucuronide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22H21Cl2NO10 |
| Synonym | 2-[(2,6-Dichlorophenyl)-amino]benzeneacetic Acid Carboxymethyl Ester Acyl-beta-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21Cl2NO10/c23-11-5-3-6-12(24)16(11)25-13-7-2-1-4-10(13)8-14(26)33-9-15(27)34-22-19(30)17(28)18(29)20(35-22)21(31)32/h1-7,17-20,22,25,28-30H,8-9H2,(H,31,32)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CC(OCC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O3)=O)=O)C(Cl)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-(2-(2-((2,6-diklorofenyl)amino)fenyl)acetoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-karboxylsyra) |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?