Läs mer
Aceklofenak Bensenylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| CAS | 100499-89-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H19 Cl2 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac |
| InChI formel | InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2 |
| LEDER | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2-oxo-2-fenylmetoxoxyetyl) 2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.31 |
| Visa mer |