missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Aceclofenac EP Impurity G, Mikromol™

Produktkod. 18002780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18002780 100 mg
18051980 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18002780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0181.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Aceclofenac EP Impurity G
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetic Aceclofenac
CAS 1215709-75-3
Analyt- eller komponentnamn Acetic Aceclofenac
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 Cl2 N O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Acetic Aceclofenac), [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Aceclofenac Impurity G
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23)
LEDER OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetyl]oxyacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 412.22
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 411.0276 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.