missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aceclofenac EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivning
Aceclofenac EP Impurity G
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetic Aceclofenac |
| CAS | 1215709-75-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetic Aceclofenac |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H15 Cl2 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Acetic Aceclofenac), [[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. G (EP), Acetic Aceclofenac, Aceclofenac Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl2NO6/c19-12-5-3-6-13(20)18(12)21-14-7-2-1-4-11(14)8-16(24)27-10-17(25)26-9-15(22)23/h1-7,21H,8-10H2,(H,22,23) |
| LEDER | OC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetyl]oxyacetic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?