Läs mer
Aceclofenac Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aceclofenac Ethyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-2-24-17(23)11-25-16(22)10-12-6-3-4-9-15(12)21-18-13(19)7-5-8-14(18)20/h3-9,21H,2,10-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 381.0535 |
| Procent renhet | >95% |