Läs mer
Aceclofenac Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Aceclofenac Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aceclofenac Isopropyl Ester |
| CAS | 2514625-79-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aceclofenac Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H19 Cl2 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Aceclofenac Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19Cl2NO4/c1-12(2)26-18(24)11-25-17(23)10-13-6-3-4-9-16(13)22-19-14(20)7-5-8-15(19)21/h3-9,12,22H,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | (2-oxo-2-propan-2-yloxyethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Visa mer |