Läs mer
Aceclofenac, LoGiCal
Produktkod. 30461238
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461238 10 mg
1 options
Produktkod. 30461238 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0181.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aceclofenac
CAS 89796-99-6
Analyt- eller komponentnamn Aceclofenac
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H13 Cl2 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim, [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid (Diacetic Aceclofenac), [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetyl]oxieddiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 354.18
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 353,0222 g/mol