Läs mer
Aceclofenac Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aceclofenac Methyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15Cl2NO4/c1-23-16(22)10-24-15(21)9-11-5-2-3-8-14(11)20-17-12(18)6-4-7-13(17)19/h2-8,20H,9-10H2,1H3 |
| Formel vikt | 367.0378 |
| Procent renhet | >95% |