missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Aceclofenac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aceclofenac |
| Analyt- eller komponentnamn | Aceclofenac |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 353.0222 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?