Läs mer
Aceclofenac, TRC
Produktkod. 18043650
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18043650 100 mg
18021750 10 mg
18032350 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18043650 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA130400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89796-99-6
Molekylformel C16 H13 Cl2 N O4
Molekylvikt (g/mol) 354.18
Synonym Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2,6-dikloranilino)fenyl]acetyl]oxieddiksyra
LEDER OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aceclofenac
Analyt- eller komponentnamn Aceclofenac
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 353.0222
Procent renhet >95%