Läs mer
Acedoben, TRC
Produktkod. 30009120
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30009120 5 g
1 options
Produktkod. 30009120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1305005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acedoben
CAS 556-08-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H9 N O3
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, Benzoic acid, p-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzoic acid, 4-Acetamidobenzoic acid, 4'-Carboxyacetanilide, Acedoben, N-Acetyl-p-aminobenzoic acid, NSC 4002, p-(Acetoamino)benzoic acid, p-(Acetylamino)benzoic aci
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-paracetamidobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 179.173
Formel vikt 179.058
Procent renhet >95%
Kvantitet 5 g