Läs mer
Acefylline, LoGiCal
Produktkod. 30460297
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460297 10 mg
1 options
Produktkod. 30460297 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1727.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acefylline
CAS 652-37-9
Analyt- eller komponentnamn Acefylline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 N4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
IUPAC-namn 2-(1,3-dimetyl-2,6-dioxopurin-7-yl)ättiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 238.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 238,0702 g/mol