Läs mer
Aceglutamide, MedChemExpress
Produktkod. 16452309
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16452309 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16452309 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1065
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aceglutamide
CAS 2490-97-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H12N2O4
Synonym α-N-Acetyl-L-glutamine N2-Acetylglutamine
Löslighetsinformation H2O : 33.33 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (88.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation