Läs mer
MedChemExpress Acelarin
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 580.47 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.1% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 36 mg/mL (62.02 mM) |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 840506-29-8 |
| Synonym | NUC-1031 |