Läs mer
Acemetacin, Mikromol™
Beskrivning
Acemetacin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acemetacin |
| CAS | 53164-05-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acemetacin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H18 Cl N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acemetacin, [[[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetyl]oxy]acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, carboxymethyl ester1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid carboxymethyl ester, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid carboxymethyl ester, 2-[2-[1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyloxy]acetic acid, Acemet, Acemetacin, Acemethacin, Acemethazine, Acemix, Emflex, K 708, Rantudil, Rheumibis, Rheutrop, Solart, TV 1322, TVX 1322 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18ClNO6/c1-12-16(10-20(26)29-11-19(24)25)17-9-15(28-2)7-8-18(17)23(12)21(27)13-3-5-14(22)6-4-13/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,24,25) |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OCC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[1-(4-klorobenzoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]acetyl]oxyättiksyra |
| Visa mer |