Läs mer
Acenaften (1,2-dihydro acenaftylen), TRC
Produktkod. 30370466
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370466 100 g
30384895 1 g
30385452 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30370466 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD448330100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-32-9
Molekylformel C12 H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
Synonym Acenaphthene, 1,2-Dihydroacenaphthylene, peri-Ethylenenaphthalene, 1,8-Ethylenenaphthalene
IUPAC-namn 1,2-dihydroacenazenaftylen
LEDER C1Cc2cccc3cccc1c23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthene
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Formel vikt 154.0783