Läs mer
Acenaften, 97 %
Produktkod. 11449130
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449130 250 g 250g
15483097 50 g 50g
11439130 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14922.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154,21 g/mol
Acenaften används vid framställning av naftalendikarboxylsyraanhydrid, som används som en prekursor till färgämnen och optiska vitmedel. Vidare används det vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser och i plast.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acenaften används vid framställning av naftalendikarboxylsyraanhydrid, som används som en prekursor till färgämnen och optiska vitmedel. Vidare används det vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser och i plast.
Löslighet
Löslig i kloroform, bensen, tolun, isättika och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och alkaliska jordartsmetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-32-9
Molekylformel C12H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00003807
InChI-nyckel CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC-namn 1,2-dihydroacenaftylen
LEDER C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthene
Smältpunkt 92 °C till 95 °C
Densitet 1.15
Kokpunkt 278 °C
Flampunkt 135 °C (275 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 386081
Merck Index 14,28
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, bensen, tolune, glacial ättiksyra och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.