Läs mer
Acenaften, 99 %
Product Code. 10201393 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
missing translation for 'unitSize':
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10201393 5 g Glasflaska 5g
10741861 100 g Plastflaska 100g
10175113 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10201393 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 201340050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Add to basket
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-32-9
Molekylformel C12H10
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00003807
InChI-nyckel CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC-namn 1,2-dihydroacenaftylen
LEDER C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material Acenaphthene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90 °C till 95 °C
Färg Brun
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 279 °C
Flampunkt 135 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, IV, 1834
Merck Index 15, 29
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 3,2g/100 ml glacial ättiksyra, 1 g/31 ml alkohol – 1 g/56 ml metanol, 1 g/25 ml propanol – 1 g/2,5 ml kloroform, 1 g/5 ml bensen – 1 g/5 ml toluen
Formel vikt 154.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acenaphthene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acenaphthene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.