Description
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Acenaphthene-d10 | 15067-26-2 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acenaphthene-d10 |
| Förpackning | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 15067-26-2, 67-56-1 |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylformel | C12H10 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI-nyckel | CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N |
| LEDER | C1CC2=CC=CC3=C2C1=CC=C3 |
| Show More |
Safety and Handling
- Acenaphthene-d10
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only