missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acenaphthene-d10, CDN

Produktkod. 30312902
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312902 5 g
30319254 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312902 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND00425G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acenaphthene D10
CAS 15067-26-2
Molekylformel C12 2H10
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1 S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7D2,8D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c2c3c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c1[2 H])C([2 H])([2 H])C2([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-decadeuterioacenaphthylene
Molekylvikt (g/mol) 164.27
Formel vikt 164.141 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.