Läs mer
Acenaphthene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 83-32-9 |
| Smältpunkt | 95°C |
| Densitet | 1.15 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 278°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00003807 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene, Acenaphthene |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.21 |
| Kvalitet | Research |