Läs mer
Acenaphthenequinone, 95%
Produktkod. 11495457
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495457 5 g 5g
11405467 25 g 25g
11394619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23466.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.178 g/mol
Acenaftenkinon används vid framställning av acetylkolinesterashämmande medel. Det används också vid framställning av tändsensorer för cystein/homocystein och dess tillämpning i bioavbildning. Vidare används det som en mellanprodukt vid tillverkning av färgämnen och läkemedel. Utöver detta används det i kemisk forskning som ett läkemedel och terapeutiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Acenaftenkinon används vid framställning av acetylkolinesterashämmande medel. Det används också vid framställning av tändsensorer för cystein/homocystein och dess tillämpning i bioavbildning. Vidare används det som en mellanprodukt vid tillverkning av färgämnen och läkemedel. Utöver detta används det i kemisk forskning som ett läkemedel och terapeutiskt medel.
Löslighet
Löslig i kloroform och alkohol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-86-0
Molekylformel C12H6O2
Molekylvikt (g/mol) 182.178
MDL-nummer MFCD00003805
InChI-nyckel AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
IUPAC-namn acenaftylen-1,2-dion
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Acenaphthenequinone
Smältpunkt 253°C to 262°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 879172
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and alcohol. Insoluble in water.
Formel vikt 182.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.