Läs mer
Acenaphthenequinone, 95%
Produktkod. 10677432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10677432 25 g Glasflaska 25g
10579443 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102190250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-86-0 | C12H6O2 | 182.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-86-0
Molekylformel C12H6O2
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00003805
InChI-nyckel AFPRJLBZLPBTPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthenequinone, acenaphthoquinone, 1,2-acenaphthylenedione, acenaphthenedione, 1,2-acenaphthenequinone, 1,2-acenaphthenedione, acenaphthaquinone, acenaphthylene-1,2-quinone, acenaphthylenequinone, acenaphthodione
PubChem CID 6724
ChEBI CHEBI:15342
IUPAC-namn acenaftylen-1,2-dion
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)C(=O)C3=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthenequinone
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 257.0°C to 263.0°C
Färg Ockra
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 744
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,benzene,soluble in ligroin
Formel vikt 182.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acenaphthenequinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.