Läs mer
Acenaphthylene, 96%, BLD Pharm™
Produktkod. 31071500
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31071500 25 g
31058342 10 g
31058659 100 g
31067593 500 g
31068456 5 g
31062125 1 g
31057422 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31071500 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11203425g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Molekylformel C12H8
MDL-nummer MFCD00003806
Kvantitet 25 g
LEDER C12=CC=CC3=C1C(C=C2)=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Procent renhet 96%