Läs mer
Acenaphthylene-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acenaphthylene D8 |
| CAS | 93951-97-4 |
| Molekylformel | C12 2H8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acenaphthylene-1,2,3,4,5,6,7,8-d8, Acenaphthylene-d8 (9CI), Acenaphthylene D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c1c23 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuterioacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.24 |
| Formel vikt | 160.1128 |