Läs mer
Acenaftylen, TRC
Produktkod. 30323450
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30323450 25 g
1 options
Produktkod. 30323450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA13075025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Molekylformel C12 H8
Kvantitet 25 g
Synonym Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
InChI formel InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
LEDER C1=Cc2cccc3cccc1c23
IUPAC-namn Acenaftylen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Formel vikt 152.0626