Läs mer
Acenocoumarol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acenocoumarol |
| CAS | 152-72-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acenocoumarol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H15 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil, Coumarin, 3-(alpha-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (+/-)-Acenocoumarin, (+/-)-Acenocoumarol, (+/-)-Nicoumalone, (+/-)-p-Nitrowarfarin, 3-(alpha-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-p-Nitrophenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[alpha-(4'-Nitrophenyl)-beta-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[alpha-(p-Nitrophenol)-beta-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| Visa mer |