Läs mer
Acenocoumarol, MedChemExpress
Produktkod. 16428648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16428648 10 mg
16411098 5 mg
16404527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16428648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1014
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.
Acenocoumarol is an anticoagulant that functions as a Vitamin K antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acenocoumarol
CAS 152-72-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15NO6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (283.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)CC(C)=O)=C(O)C3=CC=CC=C3O1
Molekylvikt (g/mol) 353.33
Formel vikt 353.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation