Läs mer
Acenocoumarol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acenocoumarol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 353.0899 |