Läs mer
Acefat 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317404
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317404 1 ml
1 options
Produktkod. 30317404 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10010000AC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acephate
CAS 30560-19-1
Analyt- eller komponentnamn Acephate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H10 N O3 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phosphoramidothioic acid, N-acetyl-, O,S-dimethyl ester (ACI), Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI, 9CI), Acefate, Acetamidophos, Aciphid, Ant Hayter, Asataf, DMAP, Fire Ant Hayter Bait, Lepitect, O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate, Orthene, Orthene 75SP, Orthene 97, Orthene PCO, Orthene S, Orthene TTO, Orthene TTO 97, Orthene-755, Orthorane, Ortran, RE 12420
InChI formel InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
LEDER COP(=O)(NC(=O)C)SC
IUPAC-namn N-[metoxi(metylsulfanyl)fosforyl]acetamid
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 183.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 183.0119 g/mol