missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acephate-d3 (N-Acetyl-d3), CDN

Produktkod. 30310232
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310232 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310232 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND81790.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acephate D3 (acetyl D3)
CAS 2140327-70-2
Molekylformel C4 D3 H7 N O3 P S
Kvantitet 0.01 g
Synonym Acephate D3 (acetyl D3), Acephate-d3 (N-Acetyl-d3)
InChI formel InChI=1 S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)NP(=O)(OC)SC
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-N-[methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 186.1843
Formel vikt 186.0307 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 95% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.