missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acephate-d6, TRC

Produktkod. 30312985
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312985 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1308521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acephate-d6
CAS 2109699-73-0
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C42 H6 H4 N O3 P S
Kvantitet 1 mg
Synonym Acetylphosphoramidothioic Acid O,S-Dimethyl Ester, Ortho 12420, Orthene
InChI formel InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(NC(=O)C)SC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N-[trideuteriomethoxy(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 189.203
Formel vikt 189.0496
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.