missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acephate-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate-d6 |
| CAS | 2109699-73-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C42 H6 H4 N O3 P S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Acetylphosphoramidothioic Acid O,S-Dimethyl Ester, Ortho 12420, Orthene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(NC(=O)C)SC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-[trideuteriomethoxy(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.203 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?