Läs mer
Acefat och metamidofosblandning 666 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acephate∣Methamidophos |
| CAS | 30560-19-1, 10265-92-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acephate∣Methamidophos |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL |