Läs mer
Acephate, TRC
Produktkod. 30134901
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134901 500 mg
17957829 1 g
17989179 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA130850500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30560-19-1
Molekylformel C4 H10 N O3 P S
Molekylvikt (g/mol) 183.17
Synonym Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI,9CI), Acefate, Acephate, Acetamidophos, Aciphid, Ant Hayter, Asataf, DMAP, Fire Ant Hayter Bait, Lepitect, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate, O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate, Orthene, Orthene 75SP, Orthene 97, Orthene PCO, Orthene S, Orthene TTO, Orthene TTO 97, Orthene-755, Ortran, Payload, Precise, RE 12420
IUPAC-namn N-[metoxi(metylsulfanyl)fosforyl]acetamid
LEDER COP(=O)(NC(=O)C)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acephate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
Formel vikt 183.0119