missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acepromazine-d6 Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acepromazine D6 maleate |
| CAS | 1331655-50-5 |
| Molekylformel | C19 D6 H16 N2 OS . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Acepromazine D6 Maleate (N,N-dimethyl D6), 1-[10-[3-(Bis(trideuteriomethyl)amino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone, but-2-enedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D3,3D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C)C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-[10-[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone;(Z)-but-2-enedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.56 |
| Formel vikt | 448.1939 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?