Läs mer
Acepromazine Maleate, LoGiCal
Produktkod. 30463911
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463911 10 mg
1 options
Produktkod. 30463911 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0927.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acepromazine maleate salt
CAS 3598-37-6
Analyt- eller komponentnamn Acepromazine maleate salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine maleate, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin
InChI formel InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Lösningstyp Neat
LEDER CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 442.53
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 442.1562 g/mol