Läs mer
Acepromazine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Acepromazine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acepromazine maleate salt |
| CAS | 3598-37-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acepromazine maleate salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine maleate, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]ethanone |
| Visa mer |