Läs mer
Acepyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyclopenta(c,d)pyrene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10/c1-2-11-4-6-13-7-5-12-8-9-15-10-14(3-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H |
| Formel vikt | 226.0783 |
| Procent renhet | >95% |