Läs mer
ACES, 0,5 M buffertlösning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433149
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433149 100 mL 100ml
15443149 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60366.AE
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-82-4
Molekylformel C4H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 182.194
MDL-nummer MFCD00008030
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ACES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL