Läs mer
Melford ACES
Produktkod. 30018019
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018019 100 g
30018021 5 kg
30018020 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018019 Leverantör Melford Leverantörsnummer A22500100.0
Zwitterjonisk buffert som används inom biokemi och molekylärbiologisk forskning.
Zwitterjonisk buffert som används inom biokemi och molekylärbiologisk forskning.
  • pKa (25 °C): 6,88
  • Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 6,1 - 7. 5
  • Absorbans 280nm (5% vatten):< 0,02
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ACES
CAS 7365-82-4
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H10N2O4S