Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %
Produktkod. 11444593
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444593 25 g 25g
11454593 100 g 100g
11464593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444593 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11553.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
ACES används som en Goods buffert är en idealisk separator i upplösningen av proteinsystem, en zwitterjonisk förening som används i biokemisk och biologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
ACES används som en Good ′s buffert är en idealisk separator i upplösningen av proteinsystem, en zwitterjonisk förening som används i biokemisk och biologisk forskning.
Löslighet Lösligt i vatten
(18g/L).
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-82-4
Molekylformel C4H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 182.194
MDL-nummer MFCD00008030
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ACES
Smältpunkt ∼275°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2253770
Merck Index 14,36
Löslighetsinformation Soluble in water(18g/L).
Formel vikt 182.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.