Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+%, för biokemi
Produktkod. 10741745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10741745 250 g Plastflaska 250g
10183531 100 g Plastflaska 100g
10117813 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10741745 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327672500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
ACES, >-99 %, C4H10N2O4S, CAS-nummer-7365-82-4, N-(2-acetamido)-2-aminoetansulfonsyra, N-(karbamoylmetyl)taurin, 1 kg, 0,02 max vid 280 nm, 0,04 max vid 260 nm, (5 % vid 260 nm), (5 % aq. soln.) vid 0nm, 99+%, 100.0, 99.0, CHEBI:39062, 100ppm max., White, 230-908-4, 182.19, Biochemical | CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-82-4
Molekylformel C4H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 182.194
MDL-nummer MFCD00008030
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifikationer
Abs. (5 % vattenlösning), (5 % vattenlösning) vid 0 nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,04 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material ACES
Absorbansförhållanden (5 % vattenlösning)
Smältpunkt 270,0 °C till 295,0 °C
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
pH 3,6 till 4,4 (1 % soln. vid 25 °C)
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Autentisk
Linjär formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Förpackning Plastflaska
Merck Index 15, 37
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig (ca 40 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 182.19
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.