Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99%, extra ren
Produktkod. 10782495 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10782495 250 g 250g
10400121 25 g 25g
10331564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10782495 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228002500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-82-4
Molekylformel C4H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 182.194
MDL-nummer MFCD00008030
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifikationer
Abs. (c=5, H2O), (c=5, H2O) vid 0nm, 0,02 max vid 280 nm, 0,04 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material ACES
Absorbansförhållanden (c=5, H2O)
Namnnotering Extra Pure
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
pH 3,6 till 4,4 (1 % soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Linjär formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 37
Formel vikt 182.19
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.