Läs mer
Thermo Scientific Chemicals ACES Buffert (0,5 M, pH 7,0)
Produktkod. 15413479
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413479 250 mL 250ml
15403479 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413479 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60755.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182,194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7365-82-4
Molekylformel C4H10N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 182.194
MDL-nummer MFCD00008030
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoetyl)amino]etansulfonsyra
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ACES buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 7.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.