Läs mer
ACES (Fine White Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10429123
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10429123 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10429123 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP303100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACES biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ACES
CAS 7365-82-4
Smältpunkt 270°C
Färg White
Nedbrytningsinformation 293°C
pH 3.6 to 4.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥96 %
Identifiering Pass Test
Molekylformel C4H10N2O4S
Linjär formel H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Förpackning Glass Bottle
Merck Index 15, 37
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminomethane Sulfonic Acid
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formel vikt 182.19
Procent renhet ≥96%