Läs mer
ACES, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Produktkod. 10819020
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10819020 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10819020 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2935100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Abs. 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Kemiskt namn eller material ACES
CAS 7365-82-4
Smältpunkt 270°C
Färg White
Nedbrytningsinformation 293°C
pH 3.6 to 4.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Molekylformel C4H10N2O4S
Förpackning Poly Bottle
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC-namn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Formel vikt 182.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet JustPURE